Drukuj
4-Cyanopiperidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H27722.14 H27722.06
H27722.14EA 1680 PLN
H27722.14 H27722.06
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Purity: 96% CAS No.: 4395-98-6 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4755 Odour: Amine-like Boiling Point: 226° UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD05022468
Formuła: C₆H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 226 °C
Gęstość: 0,98
Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05022468
Numer CAS: 4395-98-6
ADR: 6.1,III