1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diazene-1,2-diylbis(piperidin-1-ylmethanone), ADDP
H27719.14
H27719.06
H27719.14EA
2680
PLN
H27719.14
H27719.06
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 10465-81-3
Molecular Formula: C12H20N4O2
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD00010111
Formuła:
C₁₂H₂₀N₄O₂ MW: 252.32 g/mol Temp. topnienia: 133…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010111 Numer CAS: 10465-81-3 |