Drukuj

5-Iodo-3-methyl-2-methylaminopyridine 95%

Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga

H27718.03EA 1600 PLN
H27718.03
5-Iodo-3-methyl-2-methylaminopyridine 95%
5-Iodo-3-methyl-2-methylaminopyridine
Formuła: C₇H₉IN₂
MW: 248,07 g/mol
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09037456
Numer CAS: 942206-33-9

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR