5'-m-Terphenylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
H27640.MDEA
206
PLN
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
5'-m-Terphenylboronic acid 95%
5'-m-Terphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 128388-54-5
Molecular Formula: C18H15BO2
Formula Weight: 274.13
Melting Point: 292-296°
MDL No.: MFCD09953491
Formuła:
C₁₈H₁₅BO₂ Temp. topnienia: 292…296 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09953491 Numer CAS: 128388-54-5 |