α-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27631.14
H27631.06
H27631.14EA
866
PLN
H27631.14
H27631.06
α-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 827-36-1
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.514
Boiling Point: 88-90°/2mm
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00013810
Formuła:
C₁₀H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 88…90 °C (2 mmHg) Gęstość: 0,997 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013810 Numer CAS: 827-36-1 ADR: 6.1,III |