D-Homophenylalanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-2-Amino-4-phenylbutyric Acid, H-D-HomoPhe-OH, H-D-HoPhe-OH
H27629.06
H27629.03
H27629.06EA
1950
PLN
H27629.06
H27629.03
D-Homophenylalanine 98%
D-Homophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 82795-51-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063091 Numer CAS: 82795-51-5 |