2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27622.14
H27622.06
H27622.14EA
636
PLN
H27622.14
H27622.06
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 99%
CAS No.: 5466-88-6
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00158536
Formuła:
C₈H₇NO₂ Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00158536 Numer CAS: 5466-88-6 |