4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
H27578.03
H27578.MD
H27578.03EA
1590
PLN
H27578.03
H27578.MD
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Purity: 95%
CAS No.: 172843-97-9
Molecular Formula: C11H19NO5
Formula Weight: 245.27
Melting Point: 157° dec.
MDL No.: MFCD02683136
Formuła:
C₁₁H₁₉NO₅ MW: 245.275 g/mol Temp. topnienia: 157 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683136 Numer CAS: 172843-97-9 |