3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27574.09
H27574.03
H27574.09EA
1060
PLN
H27574.09
H27574.03
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17147-85-2
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD03422293
Formuła:
C₇H₉NO₃ Temp. topnienia: 123…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03422293 Numer CAS: 17147-85-2 |