Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27544.14
H27544.06
H27544.14EA
1480
PLN
H27544.14
H27544.06
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Ethyl-trans-4-bromocinnamate
Purity: 98%
CAS No.: 24393-53-1
Molecular Formula: C11H11BrO2
Formula Weight: 255.11
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₁BrO₂ Temp. Wrzenia: 180 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,359 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012226 Numer CAS: 24393-53-1 |