5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27514.09
H27514.03
H27514.09EA
866
PLN
H27514.09
H27514.03
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2002-04-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.21
Melting Point: 242-248°
MDL No.: MFCD00473692
Formuła:
C₇H₆N₄S Temp. topnienia: 242…248 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00473692 Numer CAS: 2002-04-2 |