2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 90%
CAS No.: 13668-61-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.15
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Rancid
Melting Point: 19°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 2042172
MDL No.: MFCD00001400
Formuła:
C₇H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 238 °C Temp. topnienia: 19 °C Gęstość: 1,047 Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001400 Numer CAS: 13668-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-146-1 |