(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-1-Cyclopropylethanamine
H27499.06
H27499.03
H27499.06EA
1780
PLN
H27499.06
H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 195604-39-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 3°(37°F)
Melting Point: -68°
Boiling Point: 95°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD08064289
Formuła:
C₅H₁₁N MW: 85.15 g/mol Temp. Wrzenia: 95 °C Temp. topnienia: –68 °C Gęstość: 0.799 Temp. Zapłonu: 3 °C (37 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08064289 Numer CAS: 195604-39-8 Jednostka: 2733 ADR: 3 II |