6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27493.09
H27493.03
H27493.09EA
2080
PLN
H27493.09
H27493.03
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 95%
CAS No.: 24036-52-0
Molecular Formula: C8H6BrNO2
Formula Weight: 228.04
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00461173
Formuła:
C₈H₆BrNO₂ Temp. topnienia: 220…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00461173 Numer CAS: 24036-52-0 |