trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2R,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-D-Hyp-OH, H-trans-D-Hyp-OH
H27421.MD
H27421.03
H27421.MDEA
739
PLN
H27421.MD
H27421.03
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Purity: 97%
CAS No.: 3398-22-9
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00065608
Formuła:
C₅H₉NO₃ MW: 131.131 g/mol Temp. topnienia: ∼ 260 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065608 Numer CAS: 3398-22-9 |