1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
H27408.06
H27408.03
H27408.06EA
1230
PLN
H27408.06
H27408.03
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 53617-36-0
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Melting Point: 53-56°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD03274729
Formuła:
C₁₀H₂₁N₃ Temp. topnienia: 53…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03274729 Numer CAS: 53617-36-0 ADR: 8,III |