(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27387.14
H27387.06
H27387.03
H27387.14EA
7050
PLN
H27387.14
H27387.06
H27387.03
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride ≥98%
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1483-01-8
Molecular Formula: C7H16N4O2.HCl
Formula Weight: 224.69
Melting Point: 213-215°
Beilstein Reference: 4016621
Optical Rotation: +18° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00012622
Formuła:
C₇H₁₆N₄O₂·HCl Temp. topnienia: 213…215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012622 Numer CAS: 1483-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-045-6 |