N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27375.03
H27375.06
H27375.03EA
1740
PLN
H27375.03
H27375.06
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 166410-05-5
Molecular Formula: C14H23NO5
Formula Weight: 285.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 64-67°
MDL No.: MFCD06797013
Formuła:
C₁₄H₂₃NO₅ Temp. topnienia: 64…67 °C |
Numer MDL:
MFCD06797013 Numer CAS: 166410-05-5 |