(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-HoPhe-OH, H-Homophe-OH, (S)-2-Amino-4-phenylbutyric Acid
H27295.14
H27295.06
H27295.03
H27295.14EA
5060
PLN
H27295.14
H27295.06
H27295.03
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 943-73-7
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002619 Numer CAS: 943-73-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-403-3 |