5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27287.06
H27287.03
H27287.06EA
924
PLN
H27287.06
H27287.03
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51516-68-8
Molecular Formula: C10H7ClN4
Formula Weight: 218.65
Melting Point: 183-187°
MDL No.: MFCD00128298
Formuła:
C₁₀H₇ClN₄ Temp. topnienia: 183…187 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128298 Numer CAS: 51516-68-8 |