N-Methyl-tert-butylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27242.03
H27242.06
H27242.03EA
268
PLN
H27242.03
H27242.06
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Purity: 97%
CAS No.: 14610-37-8
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.16
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.3950
Odour: Amine-like
Boiling Point: 67-69°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00042853
Formuła:
C₅H₁₃N Temp. Wrzenia: 67…69 °C Gęstość: 0,727 Temp. Zapłonu: –18 °C (0 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042853 Numer CAS: 14610-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 238-646-2 ADR: 3,II |