2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27239.06
H27239.03
H27239.14
H27239.06EA
965
PLN
H27239.06
H27239.03
H27239.14
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 52767-84-7
Molecular Formula: C7H10N2S
Formula Weight: 154.24
Melting Point: 207-211°
MDL No.: MFCD07777095
Formuła:
C₇H₁₀N₂S Temp. topnienia: 207…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07777095 Numer CAS: 52767-84-7 |