(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27235.03
H27235.06
H27235.03EA
907
PLN
H27235.03
H27235.06
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 426844-23-7
Molecular Formula: C5H9FN2O.HCl
Formula Weight: 168.59
Melting Point: 231-236° dec.
Optical Rotation: -45 (c=1 in water)
MDL No.: MFCD07368567
Formuła:
C₅H₁₀ClFN₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368567 Numer CAS: 426844-23-7 |