Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27234.14
H27234.06
H27234.14EA
1950
PLN
H27234.14
H27234.06
Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Methyl-7-bromoheptanoate
Purity: 98%
CAS No.: 54049-24-0
Molecular Formula: Br(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 223.11
MDL No.: MFCD02258672
Formuła:
C₈H₁₅BrO₂ Gęstość: 1,257 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02258672 Numer CAS: 54049-24-0 |