Drukuj
L-m-Tyrosine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27224.MD H27224.03
H27224.MDEA 815 PLN
H27224.MD H27224.03
L-m-Tyrosine ≥97%
L-m-Tyrosine
Purity: 97+% CAS No.: 587-33-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 260-270° MDL No.: MFCD00063059
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temp. topnienia: 260…270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063059
Numer CAS: 587-33-7