4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27196.14
H27196.06
H27196.14EA
763
PLN
H27196.14
H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 21744-84-3
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 58-60°
MDL No.: MFCD00601365
Formuła:
C₉H₉NO₂ Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00601365 Numer CAS: 21744-84-3 |