1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
H27181.03
H27181.06
H27181.03EA
586
PLN
H27181.03
H27181.06
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Purity: 96%
CAS No.: 60134-26-1
Molecular Formula: C6H12O4
Formula Weight: 148.17
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₂O₄ Gęstość: 1,224 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134161 Numer CAS: 60134-26-1 |