3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
7-Carboxy-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27175.06
H27175.03
H27175.06EA
924
PLN
H27175.06
H27175.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 33632-74-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 146-148°
MDL No.: MFCD00276310
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. topnienia: 146…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00276310 Numer CAS: 20825-89-2 |