(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
H27163.03
H27163.06
H27163.03EA
710
PLN
H27163.03
H27163.06
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Purity: 99%
CAS No.: 102089-74-7
Molecular Formula: C13H19NO3
Formula Weight: 237.30
Melting Point: 137-141°
Optical Rotation: -40° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00274205
Formuła:
C₁₃H₁₉NO₃ Temp. topnienia: 137…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00274205 Numer CAS: 102089-74-7 |