2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27133.09
H27133.03
H27133.09EA
1050
PLN
H27133.09
H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 73568-25-9
Molecular Formula: C10H6ClNO
Formula Weight: 191.62
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00130079
Formuła:
C₁₀H₆ClNO Temp. topnienia: 148…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00130079 Numer CAS: 73568-25-9 |