Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-Aminocoumarilate, 3-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid Ethyl Ester, 3-Aminocoumarilic acid Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
H27124.06
H27124.03
H27124.06EA
781
PLN
H27124.06
H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 39786-35-1
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 77-82°
MDL No.: MFCD00641330
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₃ Temp. topnienia: 77…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00641330 Numer CAS: 39786-35-1 |