2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26973.14
H26973.06
H26973.14EA
1920
PLN
H26973.14
H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 73568-29-3
Molecular Formula: C11H8ClNO2
Formula Weight: 221.64
Flash Point: -9°(16°F)
Melting Point: 146-151°
MDL No.: MFCD00160585
Formuła:
C₁₁H₈ClNO₂ Temp. topnienia: 146…151 °C Temp. Zapłonu: –9 °C (16 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00160585 Numer CAS: 73568-29-3 |