Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26951.06
H26951.14
H26951.06EA
329
PLN
H26951.06
H26951.14
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 6362-63-6
Molecular Formula: C12H11NO3
Formula Weight: 217.23
Melting Point: 125-129°
MDL No.: MFCD00019801
Formuła:
C₁₂H₁₁NO₃ Temp. topnienia: 125…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019801 Numer CAS: 6362-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-844-7 |