2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
H26941.18
H26941.09
H26941.18EA
2300
PLN
H26941.18
H26941.09
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol 98%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 7417-21-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 172…174 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 45…49 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002894 Numer CAS: 7417-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-032-5 |