Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 3939-01-3
Molecular Formula: C14H17NO3.HCl
Formula Weight: 283.75
Melting Point: ca 185° dec.
MDL No.: MFCD00012799
Formuła:
C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl MW: 283.75 g/mol Temp. topnienia: ∼ 185 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012799 Numer CAS: 3939-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-522-2 |