3-Bromocatechol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26925.MD
H26925.03
H26925.MDEA
833
PLN
H26925.MD
H26925.03
3-Bromocatechol 95%
3-Bromocatechol
Purity: 95%
CAS No.: 14381-51-2
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 39-42°
MDL No.: MFCD00869768
Formuła:
C₆H₅BrO₂ Temp. topnienia: 39…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00869768 Numer CAS: 14381-51-2 |