1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26879.06
H26879.03
H26879.06EA
899
PLN
H26879.06
H26879.03
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50890-83-0
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Melting Point: ca 218° dec.
MDL No.: MFCD00272569
Formuła:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272569 Numer CAS: 50890-83-0 |