Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26876.03
H26876.06
H26876.03EA
240
PLN
H26876.03
H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 6213-94-1
Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3
Formula Weight: 116.24
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.389
Boiling Point: 74°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054764
Formuła:
C₅H₁₂OSi MW: 116.24 g/mol Temp. Wrzenia: 74 °C Gęstość: 0.779 Temp. Zapłonu: –19 °C (–2 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054764 Numer CAS: 6213-94-1 Numer WE (dawny EINECS): 228-281-7 ADR: 3 II |