Cumylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
alpha,alpha-Dimethylbenzylamine, Phenylisopropylamine, alpha-Aminoisopropylbenzene, 2-Phenylpropan-2-amine
H26845.03
H26845.06
H26845.03EA
1270
PLN
H26845.03
H26845.06
Cumylamine 96%
Cumylamine
Purity: 96%
CAS No.: 585-32-0
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Boiling Point: 197°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00134680
Formuła:
C₉H₁₃N MW: 135.21 g/mol Temp. Wrzenia: 197 °C Gęstość: 0.94 Temp. Zapłonu: 72 °C (162 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134680 Numer CAS: 585-32-0 Numer WE (dawny EINECS): None ADR: 8 III |