6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
H26794.06
H26794.14
H26794.06EA
742
PLN
H26794.06
H26794.14
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1122-71-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 105-108°/12mm
MDL No.: MFCD00023520
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 105…108 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 32…34 °C Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023520 Numer CAS: 1122-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-358-2 |