1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DOTA-amide, 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetamide
H26792.MD
H26792.03
H26792.MDEA
949
PLN
H26792.MD
H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5
Molecular Formula: C16H32N8O4
Formula Weight: 400.48
MDL No.: MFCD09263318
Formuła:
C₁₆H₃₂N₈O₄ MW: 400.48 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09263318 Numer CAS: 157599-02-5 |