2-Propionylfuran 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(Furan-2-yl)propan-1-one
H26754.06
H26754.14
H26754.06EA
734
PLN
H26754.06
H26754.14
2-Propionylfuran 97%
2-Propionylfuran
Purity: 97%
CAS No.: 3194-15-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 53-55°/1mm
MDL No.: MFCD00020936
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 53…55 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 26…30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020936 Numer CAS: 3194-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 221-693-8 |