(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, Propranolol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
H26645.14
H26645.06
H26645.14EA
1960
PLN
H26645.14
H26645.06
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 318-98-9
Molecular Formula: C16H21NO2.HCl
Formula Weight: 295.80
Melting Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00012558
Formuła:
C₁₆H₂₁NO₂·HCl MW: 295.81 g/mol Temp. topnienia: 163…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012558 Numer CAS: 318-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-268-7 |