p-Sexiphenyl 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26586.MD
H26586.03
H26586.MDEA
1400
PLN
H26586.MD
H26586.03
p-Sexiphenyl 95%
p-Sexiphenyl
Purity: 95%
CAS No.: 4499-83-6
Molecular Formula: C36H26
Formula Weight: 458.59
Melting Point:
Formuła:
C₃₆H₂₆ Temp. topnienia: >400 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039559 Numer CAS: 4499-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-799-2 |