2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26570.03
H26570.06
H26570.14
H26570.03EA
179
PLN
H26570.03
H26570.06
H26570.14
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 3739-94-4
Molecular Formula: C7H3Cl2NO2
Formula Weight: 204.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 284°
Beilstein Reference: 131556
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00006289
Formuła:
C₇H₃Cl₂NO₂ Temp. Wrzenia: 284 °C Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006289 Numer CAS: 3739-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-125-4 ADR: 8,II |