5-Carbethoxyuracil 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26507.03
H26507.06
H26507.03EA
188
PLN
H26507.03
H26507.06
5-Carbethoxyuracil 98%
5-Carbethoxyuracil
Purity: 98%
CAS No.: 28485-17-8
Molecular Formula: C7H8N2O4
Formula Weight: 184.15
MDL No.: MFCD00057337
Formuła:
C₇H₈N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00057337 Numer CAS: 28485-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 249-053-3 |