N-Boc-L-prolinal 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 69610-41-9
Molecular Formula: C10H17NO3
Formula Weight: 199.25
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₇NO₃ Temp. Wrzenia: 228 °C Gęstość: 1,06 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00274186 Numer CAS: 69610-41-9 |