2-Valerylfuran 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26491.09
H26491.18
H26491.09EA
445
PLN
H26491.09
H26491.18
2-Valerylfuran 97%
2-Valerylfuran
Purity: 97%
CAS No.: 3194-17-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Refractive Index: 1.4920
MDL No.: MFCD00053147
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053147 Numer CAS: 3194-17-0 |