3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26481.06
H26481.14
H26481.06EA
474
PLN
H26481.06
H26481.14
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 165534-43-0
Molecular Formula: C11H14N3O5P
Formula Weight: 299.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 71-76°
MDL No.: MFCD01236967
Formuła:
C₁₁H₁₄N₃O₅P Temp. topnienia: 71…76 °C |
Numer MDL:
MFCD01236967 Numer CAS: 165534-43-0 |