Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-Dibromoadipic acid diethyl ester
H26347.06
H26347.14
H26347.06EA
359
PLN
H26347.06
H26347.14
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Diethyl-2,5-dibromoadipate
Purity: 98%
CAS No.: 869-10-3
Molecular Formula: C10H16Br2O4
Formula Weight: 360.04
Melting Point: 64-67°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00075379
Formuła:
C₁₀H₁₆Br₂O₄ MW: 360.04 g/mol Temp. topnienia: 64…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075379 Numer CAS: 869-10-3 ADR: 8 II |